Stampa…
Alluminio ≥99.995% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.0075 µm
Fornitore: Thermo Scientific
40682.DJ 40682.HF
40682.DJEA 1493 EUR
40682.DJ 40682.HF
Alluminio ≥99.995% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.0075 µm
Aluminium
Purity: 99.995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Circular disc on permanent mylar support Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Microelectronics, contacts and coatings
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321