Stampa…
Alluminio ≥99.99% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40676.G1 40676.G5
40676.G1EA 266 EUR
40676.G1 40676.G5
Alluminio ≥99.99% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Alluminio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.0053g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321