Stampa…
Alluminio ≥99.99% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
40531.FI 40531.GH 40531.HP
40531.FIEA 68.6 EUR
40531.FI 40531.GH 40531.HP
Alluminio ≥99.99% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Alluminio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26,98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321