Stampa…
Alluminio ≥99.99% (metals basis), slug, Lunghezza: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
40417.09 40417.18 40417.30
40417.09EA 55.3 EUR
40417.09 40417.18 40417.30
Alluminio ≥99.99% (metals basis), slug, Lunghezza: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Alluminio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈140pc/10g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Evaporation or metallizing source material
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321