Stampa…

Alluminio ≥99.9995% (metals basis), ingot, Puratronic®

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Aluminum

40388.18 40388.30
40388.18EA 115 EUR
40388.18 40388.30
Alluminio ≥99.9995% (metals basis), ingot, Puratronic®
Alluminio

Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029

Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR