Stampa…
Alluminio 99,9 Metals basis, foil, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
39733.FY 39733.GD
39733.FYEA 103 EUR
39733.FY 39733.GD
Alluminio 99,9 Metals basis, foil, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Alluminio
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.7g/50x100mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321