Stampa…
Alluminio ≥99.9995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
38366.GA 38366.HC
38366.GAEA 176 EUR
38366.GA 38366.HC
Alluminio ≥99.9995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Alluminio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.03g/50x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321