Stampa…
Alluminio, in sferette ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
36293.22 36293.36
36293.22EA 58.6 EUR
36293.22 36293.36
Alluminio, in sferette ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Alluminio
CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26,98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321