Stampa…
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
14441.G5 14441.G1 14441.G9
14441.G5EA 181 EUR
14441.G5 14441.G1 14441.G9
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Alluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321