Stampa…
Alluminio ≥99% (metals basis), in fogli [Si & Fe (combined) ∼ 1%], annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14196.CJ 14196.RW 14196.RX
14196.CJEA 99.3 EUR
14196.CJ 14196.RW 14196.RX
Alluminio ≥99% (metals basis), in fogli [Si & Fe (combined) ∼ 1%], annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Alluminio
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈102.8g/30x50cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321