Stampa…
Alluminio ≥99.9965% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 6 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
11478.BT 11478.QY
11478.BTEA 154 EUR
11478.BT 11478.QY
Alluminio ≥99.9965% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 6 mm (0.2 in)
Alluminio
Purity: 99.9965% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.76g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321