Stampa…
Alluminio ≥99.998% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
11374.FI 11374.GH 11374.HP
11374.FIEA 67.9 EUR
11374.FI 11374.GH 11374.HP
Alluminio ≥99.998% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Alluminio
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26,98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321