Stampa…
Alluminio 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
11373.FI 11373.GH 11373.HP
11373.FIEA 73.6 EUR
11373.FI 11373.GH 11373.HP
Alluminio 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Alluminio
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321