Stampa…
Alluminio 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
11372.FI 11372.GH 11372.HP
11372.FIEA 93.2 EUR
11372.FI 11372.GH 11372.HP
Alluminio 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 2.0 mm (0.08 in)
Alluminio
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈13.5g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321