Stampa…
Alluminio 99+% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
11064.G6 11064.H2 11064.H7
11064.G6EA 37.6 EUR
11064.G6 11064.H2 11064.H7
Alluminio 99+% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Alluminio
Purity: 99+% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321