Stampa…
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
10747.G5 10747.G9 10747.H4 10747.H8
10747.G5EA 73.7 EUR
10747.G5 10747.G9 10747.H4 10747.H8
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Alluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321