Stampa…
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in sferette, Puratronic® ∼ 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
10573.18 10573.30 10573.A1
10573.18EA 144 EUR
10573.18 10573.30 10573.A1
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in sferette, Puratronic® ∼ 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Alluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321