Stampa…
Alluminio ≥99.999% (metals basis), ingot
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10571.22 10571.36 10571.A3
10571.22EA 120 EUR
10571.22 10571.36 10571.A3
Alluminio ≥99.999% (metals basis), ingot
Alluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321