Stampa…
Alluminio 99,45 Metals basis, foil 30x30 cm (12x12 in), Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
10558.KJEA 84.1 EUR
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
Alluminio 99,45 Metals basis, foil 30x30 cm (12x12 in), Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Alluminio
Purity: 99.45% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.17g/30x30cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321