Stampa…
Alluminio ≥99.9% (metals basis), in granuli 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10093.30 10093.A1 10093.A7
10093.30EA 56.7 EUR
10093.30 10093.A1 10093.A7
Alluminio ≥99.9% (metals basis), in granuli 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Alluminio
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321