Alluminio 99,9995 Metals basis, foil 50x125 mm (2.0x4.9 in), Spessore: 0.13 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminum
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.2g/50x125mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Peso molecolare: 26.98 g/mol Punto di ebollizione: 2327 Punto di fusione: 660 Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS Number: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |