Stampa…
Alluminio 99.5%, pieces (2-10 mm)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
300210010 300210250 300212500
ACRO300210010EA 205 EUR
ACRO300210010 ACRO300210250 ACRO300212500
Alluminio 99.5%, pieces (2-10 mm)
Alluminio
Formula: Al
Peso molecolare: 26,98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Visualizza i codici
Appearance Grey Pieces
Particle size 2 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.5 %