Stampa…
Strontium ≥99.8% (metals basis), pieces, distilled dendritic
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Ampuled under argon
42929.06 42929.14
42929.06EA 709 EUR
42929.06 42929.14
Strontium ≥99.8% (metals basis), pieces, distilled dendritic
Strontium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gold UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Formula: Sr
Peso molecolare: 87,62 g/mol
Punto di ebollizione: 1151 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 570…660 °C
Densità: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134060
CAS Number: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994