Stampa…
Magnesio, turnings Grignard, zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
MQ200
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
8.05817.0250EA 46.9 EUR
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
Magnesio, turnings Grignard, zS, Sigma-Aldrich®
Magnesio
Formula: Mg
Peso molecolare: 24.3 g/mol
Punto di ebollizione: 1107
Punto di fusione: 651
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 651 °C
Molar Mass 24.31 g/mol
Boiling Point 1107 °C
Flash Point 500 °C
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid