Stampa…
Magnesio ≥99%, trucioli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
L08120.22EA 22.9 EUR
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
Magnesio ≥99%, trucioli
Magnesio
Purity: 99+% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Punto di ebollizione: 1091 °C
Punto di fusione: 650 °C
Densità: 1,738
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III