Stampa…
Magnesio ≥99.98% (metals basis), trucioli, Puratronic® 1 cm (0.4 in) & down
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
10630.06 10630.14 10630.22 10630.36
10630.06EA 30.7 EUR
10630.06 10630.14 10630.22 10630.36
Magnesio ≥99.98% (metals basis), trucioli, Puratronic® 1 cm (0.4 in) & down
Magnesio
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Peso molecolare: 24,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III