Stampa…
Magnesio 99,8 Metals basis, turnings
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10235.22 10235.36
10235.22EA 57 EUR
10235.22 10235.36
Magnesio 99,8 Metals basis, turnings
Magnesio
Purity: 99.8% Physical Form: 2.3mm (0.09in) wide Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Peso molecolare: 24.3 g/mol
Punto di ebollizione: 1107
Punto di fusione: 651
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675