Stampa…
Magnesio ≥99.8% (metals basis), trucioli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10232.22 10232.36 10232.A4
10232.22EA 56.6 EUR
10232.22 10232.36 10232.A4
Magnesio ≥99.8% (metals basis), trucioli
Magnesio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: 3.2mm (0.13in) wide Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Peso molecolare: 24.3 g/mol
Punto di ebollizione: 1107
Punto di fusione: 651
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675