Magnesio 99.9+% (trace metals basis), trucioli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Mg Punto di fusione: 651 °C Flash Pt: 500 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS Number: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III |
Appearance | Silver white Turnings |
Assay | ≥99.90 % |
Total trace metal impurities | ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn) |