Stampa…
Magnesio 97,0, powder zS, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 41.1 EUR
8.18506.0100 8.18506.0500
Magnesio 97,0, powder zS, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnesio
Formula: Mg
Peso molecolare: 24.3 g/mol
Punto di ebollizione: 1107
Punto di fusione: 651
Densità: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2) II
Merck Index: 13,05675
Visualizza i codici
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %