Stampa…
Magnesio ≥99.6% (metals basis excluding Ca), in polvere -100+200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
36194.18 36194.30
36194.18EA 61.5 EUR
36194.18 36194.30
Magnesio ≥99.6% (metals basis excluding Ca), in polvere -100+200 mesh
Magnesio
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: Ca typically 0.1-1% Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Formula: Mg
Punto di ebollizione: 1107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 651 °C
Densità: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 500 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II