Magnesio ≥99.8% (metals basis), in polvere -20+100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Appearance: Silver grey
Odour: Odourless
UN No.: 1418
MDL No.: MFCD00085308
Formula:
Mg Peso molecolare: 24.3 g/mol Punto di ebollizione: 1107 Punto di fusione: 651 Densità: 1.74 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS Number: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1418 ADR: 4.3 II Merck Index: 13,05675 |