Stampa…
Magnesio 99,5, foil, Larghezza: 3 mm, Spessore: 0.15-0.30 mm, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
MQ200
1.05812.0001_U 1.05812.9050 1.05812.0001
MERC1.05812.0001_UEA 70.3 EUR
MERC1.05812.0001_U 1.05812.9050 1.05812.0001
Magnesio 99,5, foil, Larghezza: 3 mm, Spessore: 0.15-0.30 mm, Supelco®
Magnesio
Formula: Mg
Peso molecolare: 24.3 g/mol
Punto di ebollizione: 1107
Punto di fusione: 651
Densità: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Visualizza i codici
Assay (complexometric) ≥ 99.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.05 %
Cu (Copper) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.05 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %