Stampa…
Magnesio ≥99.9% (metals basis), in astine, Lunghezza: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
43355.KFEA 39.8 EUR
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
Magnesio ≥99.9% (metals basis), in astine, Lunghezza: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Magnesio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈2.1g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Punto di ebollizione: 1107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 651 °C
Densità: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675