Stampa…
Magnesio ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43299.30 43299.09 43299.18
43299.30EA 1153 EUR
43299.30 43299.09 43299.18
Magnesio ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Magnesio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.7g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Punto di ebollizione: 1107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 651 °C
Densità: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675