Magnesio ≥99.9% (metals basis), in fogli, hard, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈1.1g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formula:
Mg Peso molecolare: 24.3 g/mol Punto di ebollizione: 1107 Punto di fusione: 651 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS Number: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05675 |