Stampa…
Magnesio 99,9 Metals basis, foil, hard, Spessore: 0.125 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40602.FF 40602.FI
40602.FFEA 246 EUR
40602.FF 40602.FI
Magnesio 99,9 Metals basis, foil, hard, Spessore: 0.125 mm (0.005 in)
Magnesio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Peso molecolare: 24.3 g/mol
Punto di ebollizione: 1107
Punto di fusione: 651
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675