Stampa…
Magnesio 99,8 Metals basis, granules -12+50 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00870.36 00870.A1 00870.A3
00870.36EA 110 EUR
00870.36 00870.A1 00870.A3
Magnesio 99,8 Metals basis, granules -12+50 mesh
Magnesio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Peso molecolare: 24.3 g/mol
Punto di ebollizione: 1107
Punto di fusione: 651
Densità: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675