Stampa…
Magnesio 99+%, in nastro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
413380250 413381000
ACRO413380250EA 54.1 EUR
ACRO413380250 ACRO413381000
Magnesio 99+%, in nastro
Magnesio
Formula: Mg
Punto di ebollizione: 1107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 651 °C
Densità: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 500 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675
Visualizza i codici
Appearance Silver white Metallic ribbon
Assay ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm