Stampa…
Cesio ≥99.8% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
43005.03 43005.06 43005.18
43005.03EA 138 EUR
43005.03 43005.06 43005.18
Cesio ≥99.8% (metals basis)
Cesio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Ampouled Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formula: Cs
Peso molecolare: 132,91 g/mol
Punto di ebollizione: 705 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28,5 °C
Densità: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134037
CAS Number: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051