Stampa…
Alluminio ≥90% stabilizzato, in polvere fine, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Stabilization: Stabilised with fat ∼ 2%
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01056.0250 1.01056.1000
1.01056.0250EA 109 EUR
1.01056.0250 1.01056.1000
Alluminio ≥90% stabilizzato, in polvere fine, Supelco®
Alluminio
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2467 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,70 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3,II
Visualizza i codici
Assay (complexometric) ≥ 90.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.03 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 1.0 %
Fat passes test