Cerio (IV) ossido 20% in water, colloidal dispersion
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ceric oxide, Cerium dioxide
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2 mol/mol 0.4 acetate, pH 3.0
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 0.01-0.02 Micron Particles, in Liquid
Density: 1.22
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010933
Formula:
CeO₂ Peso molecolare: 172.11 g/mol Punto di ebollizione: 3468 Punto di fusione: 2000 Densità: 1.22 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010933 CAS Number: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 12,02035 |