Stampa…
Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate, 5702/5702 R/5702 RH (General Lab Product)
Fornitore: EPPENDORF
5702000.320 5702000.010 5703000.010 5703000.320 5703000.425 5704000.010 5702000.515
521-2405EA 3342 EUR
521-2405 EPPE5702000.010 EPPE5703000.010 EPPE5703000.320 EPPE5703000.425 EPPE5704000.010 EPPE5702000.515
Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate, 5702/5702 R/5702 RH (General Lab Product)
Centrifughe Centrifughe da banco
La gamma di centrifughe 5702 è ideale per le ricerche di routine in ambito medico, clinico e delle biotecnologie.
  • User friendly control panel with a small number of clearly labelled function keys and easy to read LCD display
  • Speed can be set from 100 min⁻¹ to a maximum of 4400 min⁻¹
  • Automatic, motorised lid locking
  • Slow startup and braking through the SOFT function
  • Stainless steel rotor chamber (rust-proof)
  • FastTemp function for fast precooling (5702 R/RH)
  • Active heating guarantees high temperature accuracy during the entire centrifugation cycle (only 5702 RH)
La centrifuga riscaldata e refrigerata 5702 RH consente la centrifugazione in condizioni biologiche per migliorare la vitalità cellulare per risultati più accurati nelle applicazioni a valle (ad es. coltura cellulare).
Sono disponibili varie opzioni di rotore per accogliere qualsiasi tipo di provetta. Rotori, bascule e coperchi sono autoclavabili. Le centrifughe sono dotate di motori a induzione e di un timer impostabile per funzionamento continuo o fino a 90 minuti.