Stampa…
Ipoclorito di sodio soluzione 5% (w/w), grado tecnico
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
212297.1214 212297.1211
APPC212297.1214EA 109 EUR
APPC212297.1214 APPC212297.1211
Ipoclorito di sodio soluzione 5% (w/w), grado tecnico
Ipoclorito di sodio
Formula: ClNaO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay (iodometr.) 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis)