Stampa…
Microcentrifuga, universale ad alta velocità, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Fornitore: EPPENDORF
5428000.610 5427000.015 5427000.210 5427000.415 5427000.610 5428000.010 5428000.205 5428000.410 5427000.178
521-2647EA 7539 EUR
521-2647 521-4287 521-2634 521-2635 521-4288 521-2636 521-2646 521-2637 521-2785
Microcentrifuga, universale ad alta velocità, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Centrifughe Microcentrifughe
Questa centrifuga si caratterizza per design ergonomico e alta velocità, oltre che per un'ampia scelta di rotori per l'esecuzione di una vasta gamma di applicazioni.
  • Consente l'inserimento di un massimo di 12 rotori per numerose applicazioni (microprovette, strip per PCR, crioprovette, provette a fondo conico, piastre per PCR, piastre Deep Well e vetrini)
  • Capacità di memorizzazione fino a 50 programmi (pulsanti di caricamento rapido e registrazione parametri)
  • Menu dell'interfaccia operatore di facile utilizzo in quattro lingue
  • Display grafico LCD retroilluminato