Stampa…
Sodio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) in water soluzione volumetrica
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
181692.1211 181692.1315
APPC181692.1211EA 34.5 EUR
APPC181692.1211 APPC181692.1315
Sodio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) in water soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Absorbs CO₂ from air, miscible with water.
Formula: NaOH
Densità: 1,021 g/cm³
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Uncertainty See Certificate
Traceability NIST
pH 13.5