Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Attenzione: Hygroscopic. Store under nitrogen.
Formula:
C₉H₂₄ClNO₃Si Densità: 0,930 Flash Pt: 11 °C (52 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054225 CAS Number: 35141-36-7 EINECS: 252-393-5 UN: 1230 ADR: 3,II |
Assay (Non-Aqueous Acid-Base Titration) | 48.0 - 52.0% |
Refractive Index | 1.3970 |