Stampa…
Flaconi a collo largo, ambrati, con filettatura GLS 80® e tappo a vite, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
1160146 1160151 1160150 1160149 1160148 1160147 218666959 218663653
215-2065EA 96.8 EUR
215-2065 215-2070 215-2069 215-2068 215-2067 215-2066 215-2852 215-2960
Flaconi a collo largo, ambrati, con filettatura GLS 80® e tappo a vite, DURAN®
Bottiglie Bottiglie in vetro
In vetro borosilicato 3,3 DURAN®, di colore ambra, con tappo a vite in PP blu.
  • Ottima resistenza chimica, resistenza alle alte temperature
  • Apertura extra larga per una facile pulizia
  • Minima espansione termica che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
  • Vetro tipo I secondo USP, EP e JP
  • Il vetro ambrato soddisfa USP 671 e Eur. Ph. 3.2.1. per la protezione dai raggi UV
Ambra per proteggere i materiali fotosensibili. Protezione dai raggi UV fino a una lunghezza d'onda della luce di circa 500 nm. Solo la superficie esterna dei flaconi è colorata, garantendo che le proprietà del DURAN® all'interno non subiscano modifiche. Tondi, con graduazione e filettatura GLS 80® appositamente sviluppata. Facile apertura e chiusura del flacone, grazie al meccanismo di chiusura rapida. L'ampia apertura da 80 mm consente il riempimento e lo svuotamento pratici e sicuri dei flaconi con polveri, paste, granulati e liquidi. L'ampia apertura consente anche l'uso semplice e rapido di imbuti per grandi volumi.
Con codice di rintracciabilità stampato (identificazione del lotto).