Stampa…
Bottiglie per HPLC, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
1129820 1129821
215-2063EA 181 EUR
215-2063 215-2064
Bottiglie per HPLC, DURAN®
Bottiglie Bottiglie in HPLC
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con tappo a vite blu in PP.
  • Raccordo per tubi flessibili di diverso diametro (1,6 e 3,2 mm) ed equalizzatori di pressione sterili
  • Le porte inutilizzate possono essere sigillate con tappi di chiusura in silicone
  • Resistenti alla pressione a norma DIN ISO 1595
Applicazioni tipiche: trasferimento sicuro di terreni liquidi all'interno di un sistema chiuso e sterile (evaporazione ridotta). Con campo di etichettatura grande e di facile lettura, per marcatura semplice. Sistema completo composto da flacone DURAN® con tappo a vite a 4 vie, quattro collegamenti a vite (nero, filettatura M8) e sigilli in silicone.
Con codice di rintracciabilità stampato (identificazione del lotto).