Stampa…
High visibility waistcoat, CL 2 501 H
Fornitore: FRISTADS KANSAS
100382130M/L 100382130XS/S
KWIN100382130M/LEA 11.9 EUR
KWIN100382130M/L KWIN100382130XS/S
High visibility waistcoat, CL 2 501 H
Abbigliamento da lavoro
Waistcoat with two reflective strips, made from 100% polyester.
  • Velcro fastening
  • Washable at up to 40 °C
Weight: 130 g/m²
Certificazioni: EN ISO 20471 (class 1 - size XS/S and class 2 - size M/L-3XL/4XL)
Visualizza i codici
Specifiche
Modello CL 2 501 H
Environmentally Preferable
Applicazioni per abiti Industrial,Outdoor
Risk area HiVis
Genere Unisex
Sleeve or leg length Short
Tipo di chiusura Con Velcro®
Tessuto Polyester
Peso 130 g/m²